Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur de poids moléculaire de protéines non coloré Pierce™
Code produit 11882114 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11882114 2 x 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11882114 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26610
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un mélange de sept protéines natives (de 14,4 à 116 kDa) à utiliser comme étalon de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE).
Le marqueur de poids moléculaire protéique non coloré Thermo Scientific™ est un mélange de sept protéines natives (de 14,4 à 116 kDa) à utiliser comme étalon de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE).
Le marqueur MW de protéine est conçu pour un dimensionnement précis des protéines dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS, ainsi que sur les membranes en PVDF, nylon et nitrocellulose. L’étalon protéique produit des bandes nettes sur des mini gels protéiques après coloration avec des colorations de gel Thermo Scientific Pierce ou d’autres colorants coomassie ou colorants argentés.
Points clés :
  • Gamme de tailles : sept protéines s’étendant de 14,4 à 116 kDa
  • Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
  • Bandes nettes : intensité égale après une coloration de Coomassie ou une coloration à l’argent
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines (0,1 à 0,2 mg/ml chacune) dans 62,5 mm de Tris-HCl à (pH 7,0 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 50 mm de DTT, 30 mm de NaCl, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 50 % de glycérol ; Protéines entrant dans la composition : bêta-galactosidase (116 kDa), albumine de sérum bovin (66,2 kDa), ovalbumine (45,0 kDa), lactate déshydrogénase (35,0 kDa), REase Bsp98I (25,0 kDa), bêta-lactoglobuline (18,4 kDa), lysozyme (14,4 kDa)
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : deux flacons de 1 ml chacun
Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 50 mM de DTT, 30 mM de NacI, 0,01 % de bleu de bromophénol et 50 % de glycérol
Stockage : Dès réception, conserver à -20°C
Number of Markers 7
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 14,4 à 116 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 116, 66,2, 45, 35, 25, 18,4, 14,4 kDa
Quantité 2 x 1 ml
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits Pierce
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Non coloré
System Type Transfert Western, SDS-PAGE