Learn More
Thermo Scientific™ Lampe 3UV (230 V, 50 Hz)
Code produit 10531194 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10531194 1 unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531194 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 95035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    742.65€ / 1 pièces
    Économisez 247.35€
    24% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Photoactivez les agents réticulants dans les méthodes de réticulation UV avec ces lampes à UV compactes présentant différentes longueurs d’onde de 252 nm, 302 nm et 365 nm.
Les lampes UV Thermo Scientific™ Pierce sont des lampes UV multifonctionnelles compactes présentant des réglages de longueur d’onde sur cadran de 252 nm, 302 nm et 365 nm, convenant particulièrement pour une utilisation avec des réticulants photoactivables et les procédés de réticulation UV.
La lampe 3UV UVP est une lampe UV compacte pour les applications UV de longues, moyennes et courte longueur d’onde. La conception innovante de la lampe vous permet d’accéder à la longueur d’onde requise par un simple tour de bouton. La lampe est compatible avec notre gamme étendue de réactifs de réticulation photoréactifs et de transfert de marquage, y compris les acides aminés photoréactifs pour découvrir les interactions protéiques dans les cellules.
Points clés :
  • Multifonctionnel – trois lampes (254 nm, 302 nm, 365 nm) sélectionnées par un tour du cadran
  • Efficace – la conception unique du réflecteur offre une lumière UV maximale pour toutes les applications
  • Léger et ergonomique – conçu pour une utilisation portative ou fixe
  • Faible encombrement – : 15,5 po x 3 po x 4,5 po (394 mm x 76 mm x 114 mm)
  • Durable – la lampe est dotée d’une structure en aluminium et d’une finition résistante aux rayures
  • Polyvalent – les lampes de 8 watts sont idéales pour une large zone d’éclairage, telles que les plaques de culture
  • Validé pour la réticulation – nos chercheurs ont validé cette lampe pour une utilisation dans les applications de réticulation avec les réticulants photoactivables diazirine et phénylazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Source lumineuse UV
Tension 230 V
Puissance en watts 8 W
Wavelength 365/302/254 nm
Description Lampe Pierce 3UV, 230 volts, 50 Hz (Europe)
Type de produit Lampe UV à triple longueur d’onde
Quantité 1 unité