Learn More
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube, 18 mL
Code produit 11834614 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tube
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11834614 1 tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11834614 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29572
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Tubes de verre à valve de haute qualité conçus pour l’hydrolyse acide, chauffée et sous vide de protéines et de peptides pour l’analyse des acides aminés par chromatographie HPLC.
Les tubes d’hydrolyse sous vide Thermo Scientific™ Pierce sont des tubes en verre de haute qualité conçus pour l’hydrolyse sous vide, chauffée et à base d’acide, de protéines et de peptides pour l’analyse des acides aminés.
Points clés :
  • La limite supérieure de température des tubes d’hydrolyse sous vide est de 260°C ; toutefois, ne chauffez pas les tubes à plus de 110°C au four. Les tubes d’hydrolyse sous vide s’adaptent facilement aux bains à sec en aluminium Reacti-Block™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tube pour hydrolyse à vide, 18 ml
Type de produit Tube pour hydrolyse à vide
Contenu et stockage 0,0
Format Tube
Quantité 1 tube