Learn More
Thermo Scientific™ Eau, qualité LC-MS
Code produit 13484279 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13484279 4 x 1 L 4 pièces
11591094 1 l 1L
10763295 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13484279 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85189
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Thermo Scientific™ Pierce Water, qualité LC/MS est une eau ultra-pure pour la formulation de solvants pour HPLC
L'eau Thermo Scientific™ Pierce de qualité LC / MS est de lʼeau ultrapure destinée à la formulation de solvants pour HPLC.
Préparation ultra-pure de qualité LC/MS avec faible absorption UV, ce qui le rend adapté et fiable pour une utilisation dans les applications HPLC et spectrométrie de masse.
Thermo Scientific Pierce Water, qualité LC/MS est spécialement purifié par une méthode exclusive et traité pour assurer une cohérence de lot à lot avec une faible absorbance UV afin de vous fournir une détection la plus sensible sur toutes les longueurs d’onde. L’eau Pierce est filtrée à 0,2 micron, conditionnée dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellée sous une atmosphère d’azote avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de Teflon TFE pour une protection optimale.
Points clés :
  • Pureté et qualité validées par 30 tests pour utilisation dans les applications LC/MS
  • Filtration à 0,2 micron, conditionnés dans des flacons en verre ambré rincés au solvant
  • Scellée sous atmosphère d’azote pour éliminer l’absorption de gaz atmosphériques inconnus
Détails du produit :
Propriétés générales de l’eau
  • Formule moléculaire : H2O 
  • Poids moléculaire : 18,01
  • Numéro CAS : 7732-18-5
Pierce Water, qualité LC/MS est spécifiquement purifié et testé selon les spécifications les plus élevées pour garantir l’intégrité de vos données, maximiser la sensibilité de votre dosage et prolonger la durée de vie de votre équipement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 7
Couleur Liquide incolore transparent
Point de fusion 32°F
Point d’ébullition 212°F
Qualité LC-MS
Quantité 4 x 1 L
Forme physique Liquide
Gamme de produits Pierce