Learn More
Thermo Scientific™ Kit pour l’extraction de l’ADN de levure
Code produit 10473985 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10473985 75 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10473985 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78870
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Lysez rapidement, efficacement et facilement les cellules de levure pour libérer de l’ADN avec le réactif de lyse Y-PER.
Lyser rapidement et facilement les cellules de levure pour libérer l'ADN à étudier avec le kit d'extraction d'ADN de levure Thermo Scientific™ Pierce, qui utilise un réactif γ-PER de Thermo Scientific.
Le kit permet d'obtenir des rendements supérieurs par rapport à ceux obtenus avec les méthodes traditionnelles d'isolement d'ADN à partir de la levure. Les procédures d'extraction et de purification d'ADN à partir d'une levure sont typiquement chronophages et laborieuses. La paroi cellulaire protéique de la levure est notoirement difficile à lyser et exige des traitements agressifs et chronophages pouvant endommager l'ADN extrait. Le protocole du kit pour l'extraction d'ADN de levure nécessite moins d'une heure, est efficace sans traitement enzymatique ou billes en verre, et génère peu voire aucune contamination par l'ARN sans tenir compte de la présence de RNase. Au cours d’études réalisées avec le Saccharomyces cerevisiae, des rendements élevés en ADN génomique et plasmide ont été systématiquement obtenus. L'ADN purifié en utilisant ce kit est approprié pour des applications d'amplification par PCR, de transformations bactériennes, de digestions par restriction et d'hybridation.
Points clés :
  • Élimine la nécessite de recourir à des billes en verre ou à des traitements enzymatiques agressifs
  • Génère de l'ADN qui est compatible avec une amplification par réaction en chaîne par polymérase (PCR)
  • Isole rapidement l’ADN plasmide du S. cerevisiae adapté à la transformation d’E. coli.
  • Le protocole, facilement évolutif, peut être utilisé avec des colonies individuelles ou des cultures de 500 ml.
Comprend :
Réactif Thermo Scientific γ-PER pour l’extraction de protéines de levure, les réactifs de libération d’ADN A et B, et le réactif d’élimination de protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 50 purifications à partir de cultures de 10 ml
• Réactif d’extraction de protéines de levure Y-PER, 25 ml,
• agent de libération d’ADN A de 20 ml,
• agent de libération d’ADN B de 20 ml,
• réactif d’élimination de protéines de 10 ml
Stocker à 4°C. Des précipités peuvent se former ; chauffez doucement à 37°C pendant 1 à 5 minutes.
Type d’échantillon Levures
À utiliser avec (application) PCR, séquençage, transformation
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit
Type de produit Kit d’extraction de l’ADN de levure
Quantité 75 mL
Cible ADN génomique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Yeast DNA Extraction Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride, sodium dodecyl, trometamol, sodium chloride, sodium chloride,disodium hydrogenort