Learn More
Thermo Scientific™ Yeast beta-Galactosidase Assay Kit
Code produit 10581664 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10581664 75 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10581664 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75768
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Extrayez les protéines des systèmes de rapporteurs à double hybride de levure et mesurez l’activité de la bêta-galactosidase à l’aide d’un réactif Y-PER compatible et d’un réactif de dosage b-Gal.
Le kit de test de la β-galactosidase dans la levure Thermo Scientific™ est spécialement formulé pour les cellules de levure et convient parfaitement pour l’identification des interactions des protéines in vivo avec des systèmes de double hybride.
Le kit de dosage de la β-galactosidase dans la levure permet la détermination qualitative ou quantitative de l’activité de la β-galactosidase en solution directement à partir de colonies en culture sur un milieu solide. Une partie de la colonie est mise en suspension dans un mélange de réactif d’extraction de protéines de levure Thermo Scientific Y-PER™ et de solution tampon de dosage de la β-galactosidase. Après une brève période d’incubation, la solution devient jaune à partir de l’hydrolyse de la o-nitrophényl-β-D-galactopyranoside (ONPG) donnant o-nitrophénol (ONP) et galactose dans une solution légèrement alcaline. Le dosage devient quantitatif s’il est étalonné au nombre de cellules en mesurant la densité optique à 660 nm.
Points clés :
  • Lyse efficace des cellules de levure et système de détection colorimétrique
  • Dosage quantitatif ou qualitatif pour les colonies de levure cultivées sur un milieu solide ou en suspension
  • Dosage colorimétrique avec mesure facile dans un lecteur de plaques ou un spectrophotomètre (420 nm)
  • Convient pour microplaques 96 puits ou tubes à essais
  • Effectue des dosages de criblage homogène ou mesure l’activité après la lyse des cellules
  • Également compatible avec les lysats préparés à partir d’autres espèces telles que les bactéries
Comprend :
Réactif d’extraction de protéines de levure Thermo Scientific Y-PER (N° de réf. 78990), tampon de dosage 2X et solution d’arrêt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 250 colonies ou 250 échantillons de culture (100 μl chacun)
  • Réactif d’extraction de protéines de levure Y-PER, 25 ml (à conserver à température ambiante)
  • 2X tampon de dosage bêta-galactosidase, 25 ml (à conserver à -20°°C)
  • Solution d’arrêt de carbonate de sodium de 1 M, 25 ml (à conserver à température ambiante)
  • Méthode de détection Enzyme rapporteur
    À utiliser avec (application) l’absorbance
    À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
    Type de produit Kit de dosage de la bêta-galactosidase dans la levure
    Type de colorant Marquage enzymatique
    Format Plaque 96 puits
    Gamme de produits Pierce
    Quantité 75 ml
    Substrat ONPG
    Type de substrat substrat Beta-Gal
    Suffisant pour 250 colonies ou 250 échantillons de culture (100 μl chacun)
    Cible La bêta-galactosidase
    Absorbance Wavelength 420 nm
    Reference Wavelength 660 nm