Learn More
Globe Scientific Bouchons perforables pour tubes à vide et tubes à essai
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Matériau : Élastomère thermoplastique (TPE)
- Plage de température : −80 °C à +121 °C
- Résistance supérieure aux fuites
- Sans latex
- Non stérile
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 16 mm |
| Type de produit | Stopper perforable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | TPE |
| Couleur | Bleu |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à sang sous vide et tubes à essai |