Learn More
Pifithrine-alpha, bromhydrate de p-nitro, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436299 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436299 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64277.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Inhibiteur de p53 perméable aux cellules
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pifithrin-alpha, p-Nitro hydrobromide
CAS 389850-21-9
Couleur Marron
Formule moléculaire C15H16BrN3O3S
Numéro MDL MFCD00398180
Quantité 5 mg
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Synonyme pifithrin-alpha, p-nitro, 1-4-nitrophenyl-2-4,5,6,7-tetrahydro-2-imino-3 2h-benzothiazolyl ethanone, hbr, pifithrin-alpha, p-nitro hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-3-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hbr, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or ethanol
Clé InChI NXPCMOGORSWOLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC2=C(C1)N(C(=N)S2)CC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].Br
Nom IUPAC 2-(2-imino-4,5,6,7-tétrahydro-1,3-benzothiazol-3-yl)-1-(4-nitrophényl)éthanone;hydrobromide
Poids moléculaire (g/mol) 398.275
CID PubChem 11553038
Poids de la formule 398.3
Forme physique Solide