Learn More
Pifithrin-β hydrobromide, MedChemExpress
Code produit 16469677
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469677 5 mg
16427148 10 mg
16403177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16469677 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16702A
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Pifithrin-β hydrobromide (PFT β hydrobromide) is a potent p53 inhibitor with an IC50 of 23 μM.
Pifithrin-β hydrobromide (PFT β hydrobromide) is a potent p53 inhibitor with an IC50 of 23 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pifithrin-β hydrobromide
CAS 511296-88-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H17BrN2S
Quantité 5 mg
Synonyme PFT β hydrobromideCyclic Pifithrin-α hydrobromide
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (28.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=CN3C(SC4=C3CCCC4)=N2)C=C1.Br
Poids moléculaire (g/mol) 349.29
Poids de la formule 349.29
Pourcentage de pureté 99.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death