Learn More
New Pig Lite-Dri™ Loose Absorbent
Code produit 12973625
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
22 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
12973625 22 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12973625 Fournisseur New Pig Code fournisseur PLP201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Use silica-free material to reduce labor and disposal costs
  • Silica-free composition is non-abrasive and does not pose the health hazards associated with breathing in clay dust
  • Non-abrasive composition won't harm finished floors or damage expensive machinery
  • Light-weight absorbent is easier than clay to carry and use without injury
  • Absorbs and retains oils, coolants, solvents and water
Spécification
Capacité (impériale) 8 gal.
Capacité (métrique) 30.28 L
Matériau Cellulose
Type Absorbant en vrac
Format Powder
À utiliser avec (application) Pour la plupart des liquides industriels courants, est plus facile à soulever et à porter que l’argile
Quantité d’emballage 22 lb
Longueur (impériale) 29 in.
Longueur (métrique) 73.66 cm
Largeur (impériale) 6 in.
Largeur (métrique) 15.24 cm
Poids (impériale) 23 lb.
Poids (métrique) 10 kg