Learn More
Buerkle™ Lance pigmentaire
Code produit 11896403 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
85 mL
145 mL
179 mL
273 mL
312 mL
480 mL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11896403 273 mL 1 pièce
11856403 85 mL 1 pièce
11846403 145 mL 1 pièce
11876403 179 mL 1 pièce
11866403 312 mL 1 pièce
11886403 480 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11896403 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53690910
En stock
Lance pigmentaire pour échantillonner les pigments, les pâtes et les produits en vrac agglomérés.
  • Avec une cannelure semi-ouverte à 50 %, pour les produits très collants
  • Avec une cannelure à quart ouvert de 25 %, pour des produits légèrement collants
  • Acier inox AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lance à pigment
Matériau Acier inoxydable (V4A, AISI 316)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 9.23 oz.
Capacité (métrique) 273 mL
No. of Chambers 1
Certifications/Conformité DIN
À utiliser avec (application) Idéal pour les pâtes, les pigments et les produits en vrac agglomérés
Diamètre (impériale) 1.18 in.
Diamètre (impériale) externe 1.18 in.
Diamètre (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Longueur (impériale) 40.63 in.
Longueur (impériale) de l’arbre 35.43 in.
Longueur (métrique) 1032 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 900 mm