Learn More
Pilocarpine Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16452206
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452206 500 mg
16418436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16452206 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0726
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H17ClN2O2
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (204.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 37 mg/mL (151.19 mM)
SMILES CN1C(C[C@@H](COC2=O)[C@@H]2CC)=CN=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 244.72
Poids de la formule 244.72
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation