Learn More
Chlorhydrate de pilocarpine, TRC
Code produit 30411364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4415005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Formule moléculaire C11 H16 N2 O2 . Cl H
Quantité 5 g
Synonyme Pilocarpine Hydrochloride, (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, (3S-cis)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, Pilocarpine monohydrochloride, (+)-Pilocarpine hydrochloride, Adsorbocarpine, Almocarpine, Isopto Carpine, NSC 5746, Pilocar SMP, Pilocarpal, Pilocarpine chloride, Pilocarpine hydrochloride, Pilocarpine muriate, Pilocarpinium chloride, Pilocel, Pilovisc, Salagen, Vistacarpin N
Formule InChI InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
Nom IUPAC (3S,4R)-3-éthyl-4-[(3-méthylimidazol-4-yl)méthyl]oxolan-2-one;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 244.72
Poids de la formule 244.0979