Learn More
Chlorhydrate de pilocarpine, 99,3 %, MP Biomedicals™
Code produit 11447122 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447122 10 g
11427122 1 g
11437122 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447122 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215189210
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 54-71-7
Formule moléculaire C11H17ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.72
Numéro MDL MFCD00012722
Clé InChI RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Synonyme pilocarpine hydrochloride, +-pilocarpine hydrochloride, pilocarpal, pilocar, pilocar smp, almocarpine, pilomiotin, pilovisc, pilocel, pilocarpine hcl
CID PubChem 5909
Nom IUPAC chlorure d'hydrogène (3S,4R)-3-éthyl-4-[(1-méthyl-1H-imidazol-5-yl)méthyl]oxolan-2-one
SMILES [H+].[Cl-].CC[C@H]1[C@@H](CC2=CN=CN2C)COC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pilocarpine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 0.993
Quantité 10 g
Poids de la formule 244.7
Forme physique Cristalline