Learn More
Chlorhydrate de pilsicaïnide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pilsicainide Hydrochloride |
| CAS | 88069-49-2 |
| Formule moléculaire | C17H24N2O . HCl |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | SUN 1165, Sunrythm, N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)acetamide Monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-13-6-3-7-14(2)16(13)18-15(20)12-17-8-4-10-19(17)11-5-9-17;/h3,6-7H,4-5,8-12H2,1-2H3,(H,18,20);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CC23CCCN2CCC3 |
| Nom IUPAC | N-(2,6-diméthylphényl)-2-(1,2,3,5,6,7-hexahydropyrrolizin-8-yl)acétamide;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 308.8 |
| Poids de la formule | 308.1655 |