Learn More
Pimavanserin, MedChemExpress
Description
Pimavanserin is a selective inverse agonist of the 5-HT2A receptor with pIC50 and pKd of 8.73 and 9.3, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pimavanserin |
| CAS | 706779-91-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H34FN3O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | ACP-103 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (116.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)COC1=CC=C(CNC(N(CC2=CC=C(F)C=C2)C3CCN(C)CC3)=O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 427.55 |
| Afficher plus |