Learn More
Pimecrolimus, MedChemExpress
Code produit 16441977
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441977 50 mg
16415828 10 mg
16426296 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16441977 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13723
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Pimecrolimus is an immunophilin ligand, which binds specifically to the cytosolic receptor, immunophilin macrophilin-12.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pimecrolimus
Forme physique Solid
CAS 137071-32-0
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H68ClNO11
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme SDZ-ASM 981
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (39.48 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 810.45
Poids de la formule 810.45
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research