Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pimécrolimus
Code produit 16657022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16657022 500 mg 500mg
16647022 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16657022 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464995000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137071-32-0
Formule moléculaire C43 H68 Cl N O11
Spécification
Couleur Blanc à beige
Pureté ≥96,0 % par HPLC
Conditionnement Bouteille en verre
Contenu et stockage Jusqu’à +4°C
Conditions d’expédition conditions normales
Source Source synthétique
Quantité 500 mg
Type de produit Pimécrolimus
Poids moléculaire 810,45
Forme Poudre