Learn More
Pimobendan, MedChemExpress
Description
Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pimobendan |
| CAS | 74150-27-9 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H18N4O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | UD-CG115 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1CC(C)C(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)NC3=C2)=NN1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.37 |
| Afficher plus |