Learn More
Pinacol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421607
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421607 500 g 500g
11401607 25 g -
11411607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25006.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 76-09-5 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Pinacol is used in the preparation of synthetic intermediates like pinacolborane, bis(pinacolato)diboron and pinacolchloroborane by reaction with boron trichloride. Further, it plays an important role as an intermediate for biologically active compounds like antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pinacol est utilisé dans la préparation d’intermédiaires synthétiques comme le pinacolborane, le bis(pinacolato)dibore et le pinacolchloroborane par réaction avec le trichlorure de bore. De plus, il joue un rôle important en tant qu’intermédiaire pour les composés biologiquement actifs comme les antiviraux, les antibactériens, les antifongiques et les antituberculeux.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, l’alcool et l’éther diéthylique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-09-5
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
Numéro MDL MFCD00004462
Clé InChI IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
CID PubChem 6425
Nom IUPAC 2,3-diméthylbutane-2,3-diol
SMILES CC(C)(C(C)(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pinacol
Point de fusion 42°C to 45°C
Point d’ébullition 171°C to 172°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1340501
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7439
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,alcohol,and diethyl ether.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%