Learn More
Pinacol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11974631 1 kg Flacon en verre 1kg
10772022 100 g Flacon en verre 100g
10137800 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11974631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418000010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pinacol, 99 %, C6H14O2, numéro CAS-76-09-5, pinacone, pinacol, unii-527qe7i5co, tétraméthyléthylène glycol, 2,3-diméthyle-2,3-butanediol, 2,3-diméthyle-2,3-dihydroxybutane, 1,1,2,2-tétraméthyléthylène glycol, 2,3-butanediol, 2,3-diméthyle, 2,3-dihydroxy-2,3-diméthylbutane, 2,3-diméthyle-butane-2,3-diol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-09-5
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00004462
Clé InChI IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
CID PubChem 6425
Nom IUPAC 2,3-diméthylbutane-2,3-diol
SMILES CC(C)(C(C)(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pinacol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 40.0°C to 43.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2COHCOH(CH3)2
Quantité 1 kg
Beilstein 01,487
Merck Index 15,755
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pinacol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.