Learn More
Pinacol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pinacol |
| CAS | 76-09-5 |
| Formule moléculaire | C6H14O2 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Pinacone, Tetramethylethylene Glycol, 1,1,2,2-Tetramethylethylene Glycol, 2,3-Dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol, 2,3-Dimethyl-2,3-dihydroxybutane, NSC 25943 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2,7)6(3,4)8/h7-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(O)C(C)(C)O |
| Nom IUPAC | 2,3-diméthylbutane-2,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.17 |
| Poids de la formule | 118.0994 |