Learn More
Pinacolborane, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10738914 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10738914 5 g Flacon en verre 5g
10685483 25 g Flacon en verre 25g
10571774 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10738914 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 371630050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25015-63-8 | C6H13BO2 | 127.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25015-63-8
Formule moléculaire C6H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 127.98
Numéro MDL MFCD00674030
Clé InChI UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
CID PubChem 6364989
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2{2}-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OBOC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Pinacolborane
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8820g/mL
Point d’ébullition 42.0°C to 43.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3940 to 1.3980
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.882
Stabilisateur 0.6 to 1.4% triethylamine
Poids de la formule 127.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pinacolborane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.