Learn More
Pinacolborane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pinacolborane |
| CAS | 25015-63-8 |
| Formule moléculaire | C6H13BO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Pinacolatoborane |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OBOC1(C)C |
| Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 127.98 |
| Poids de la formule | 128.1009 |