Learn More
Pinacolone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484023 500 g 500g
11474023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11484023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10289.36
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pinacolone is a precursor to triazolylpinacolone, triadimefon, paclobutrazol, uniconazole and metribuzin. Furthermore, it acts as an intermediate for biologically active products such as antibacterial, antifungal, antiviral and antituberculous products. It is an important ketone in organic chemistry and participates in condensation, hydrogenation and reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pinacolone est un précurseur de la triazolylpinacolone, du triadiméfon, du paclobutrazol, de l’uniconazole et de la métribuzine. De plus, il agit comme intermédiaire pour les produits biologiquement actifs tels que les produits antibactériens, antifongiques, antiviraux et antituberculeux. Il s’agit d’une cétone importante en chimie organique qui participe aux réactions de condensation, d’hydrogénation et d’amination réductrice.
Solubilité
Miscible dans l’eau, le chloroforme, l’éthanol, l’éther, l’acétone et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-97-8
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008846
Clé InChI PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
CID PubChem 6416
Nom IUPAC 3,3-diméthylbutan-2-one
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Pinacolone
Point de fusion -53°C
Densité 0.803
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Point d’éclair 5°C (41°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3)3CC(O)CH3
Indice de réfraction 1.397
Quantité 500 g
Numéro UN UN1224
Merck Index 14,7440
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,acetone and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.