Learn More
Pinacolone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3-Dimethyl-2-butanone |
| CAS | 75-97-8 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3,3-Dimethyl-2-butanone, 1,1,1-Trimethylacetone, 1,1-Dimethylethyl methyl ketone, 2,2-Dimethyl-3-butanone, Methyl tert-butyl ketone, Methyl-t-butylketone, NSC 935, Pinacolin, Pinacoline, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 3,3-diméthylbutan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.16 |
| Poids de la formule | 100.0888 |