Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Agitateur à plateforme Ping-Pong™ 560
Description
- A une vitesse de 15 à 300 tr/min.
- Convient aux charges élevées jusqu’à 30 kg
- Avec affichage du temps et de la vitesse sur écran LCD
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Minuterie 1 minute à 30 heures de fonctionnement continu
- La mémoire peut stocker jusqu’à 10 programmes
Spécification
Spécification
| Orbite | 30 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 30 kg |
| Vitesse de rotation | 15 à 300 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 50°C |
| Type de produit | Agitateur à plateforme |
| Fréquence | 50 Hz |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 560 x 400 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 680 x 160 x 610 mm |
| Modèle | Ping-Pong™ 560 |
| Afficher plus |