Learn More
PINoxadène Despivoloyl (> 90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pinoxaden metabolite 1 NOA 407854 |
| CAS | 314020-44-5 |
| Formule moléculaire | C18 H24 N2 O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7,9(8H)-dione, 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7,9-dione, Pinoxaden metabolite M2 NOA 407854 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24N2O3/c1-4-13-10-12(3)11-14(5-2)15(13)16-17(21)19-6-8-23-9-7-20(19)18(16)22/h10-11,16H,4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1cc(C)cc(CC)c1C2C(=O)N3CCOCCN3C2=O |
| Nom IUPAC | 8-(2,6-diéthyl-4-méthylphényl)-1,2,4,5-tétrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazépine-7,9-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 316.3948 |
| Poids de la formule | 316.1787 |