Description
ulliPerformances compétitives à un prix économique : la balance PX offre une précision et une reproductibilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif./liliConçue pour durer : la balance PX est dotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox. Elle est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme./liliConçue pour un fonctionnement simple et intelligent : la balance PX propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée. /li/ul
Spécification
Spécification
| Étalonnage | InCal&trade ; - Semi automatique |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de connexion | RS232 ET USB |
| Description | Balance électronique, PX124 |
| Capacité | 120 g |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
| Précision affichage | 0,000100 g |
| Langues | Anglais (US), Français, Allemand, Italien, Espagnol (MX), French, German, Italian, Spanish (MX) |
| Linéarité | 0,000200 g |
| Matériau | Plastique ABS, Métal moulé, Acier inoxydable, Verre |
| Afficher plus |