Learn More
Ohaus™ Balance de précision Pioneertrade; PX 3202M
Code produit 15845347 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 3200 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15845347 Capacité : 3200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15845347 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30430021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00€
    1303.33€ / 1 pièces
    Économisez 441.67€
    25% de réduction
Expédition estimée: 09-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance Pioneer PX associe des fonctionnalités de pesée essentielles à des performances compétitives, offrant une grande précision et une reproductibilité élevée pour les applications en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre
ulliPerformances compétitives à un prix économique : la balance PX offre une précision et une reproductibilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif./liliConçue pour durer : la balance PX est dotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox. Elle est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme./liliConçue pour un fonctionnement simple et intelligent : la balance PX propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique (modèles avec pare-vent) et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée. /li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage InCal&trade ; - Semi automatique
Certifications/Conformité CE
Type de connexion RS232 ET USB
Description Balance électronique, PX3202M
Capacité 3200 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,010000 g
Langues Anglais (US), Français, Allemand, Italien, Espagnol (MX)
Linéarité 0,020000 g
Matériau Plastique ABS, Métal moulé, Acier inoxydable, Verre
Modèle PX3202M Approuvé
Reproductibilité 0,010000 g
Temps de stabilisation 1,000 s
Modes de pesée Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, détermination de la densité.
Dimensions (P x L x H) 321 x 209 x 98 mm
Dimensions (L x l x H) 321,00 x 209,00 x 98,000 mm
Longueur (métrique) 321,00 mm
Largeur (métrique) 209,00 mm
Hauteur (métrique) 98,000 mm
Profondeur (métrique) 321,00 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 120 mm
Poids (métrique) 3,5 kg
Poids (métrique) à l’expédition 5 kg
Alimentation électrique 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA