Description
- La balance PX5 offre une précision et une répétabilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif.
- Dotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox, la balance PX5 est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme.
- La balance PX5 propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée
Spécification
Spécification
| Étalonnage | InCal&trade ; - Semi automatique |
| Type de connexion | RS232 et dispositif USB (inclus) ; sortie de données BPL/BPF avec horloge en temps réel (sauf version US) |
| Capacité | 82,00, 220,00 g |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé, affichage de la deuxième ligne pour des informations ou des conseils supplémentaires (matrice de points) |
| Précision affichage | 0,010000, 0,100000 mg |
| Langues | Anglais (US), français, allemand, italien, espagnol (MX), polonais, espagnol, French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish |
| Linéarité | 0,000100 g |
| Modèle | PX225D |
| Reproductibilité | 0,020000 mg, 0,100000 mg |
| Temps de stabilisation | 10,000 s |
| Afficher plus |
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?