Learn More
Pipamazine, TRC
Code produit 17962885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17962885 1 g 1g
17913185 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4751901G
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-04-8
Formule moléculaire C21 H24 Cl N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 401.95
Synonyme 4-Piperidinecarboxamide, 1-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-Isonipecotamide, 1-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]isonipecotamide, 10-[3-(4-Carbamoylpiperidino)propyl]-2-chlorophenothiazine, Mornidine, Nausidol, Nometine, Pipamazine, RP 9153, SC 9387
Nom IUPAC 1-[3-(2-chlorophénothiazine-10-yl)propyl]pipéridine-4-carboxamide
SMILES NC(=O)C1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pipamazine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C21H24ClN3OS/c22-16-6-7-20-18(14-16)25(17-4-1-2-5-19(17)27-20)11-3-10-24-12-8-15(9-13-24)21(23)26/h1-2,4-7,14-15H,3,8-13H2,(H2,23,26)
Poids de la formule 401.1329