Learn More
Pipamperone, MedChemExpress
Description
Pipamperone (Floropipamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pipamperone |
| CAS | 1893-33-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H30FN3O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Floropipamide McN-JR 3345 R 3345 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (266.33 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (66.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1(N2CCCCC2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC1)N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 375.48 |
| Afficher plus |