Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN VDE 0472 partie 815, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Marqueur pour tuyaux |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une identification générale |
| Quantité | 1 Ea. |
| Longueur (métrique) | 33 m |
| Largeur (métrique) | 25 mm |