Description
- Le ruban adhésif de cerclage de tuyauterie de couleur unie offre une visibilité à 360 degrés pour améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL, |
| Description | Rouleau à bande de tuyau |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Satin |
| Format | Ruban adhésif |
| Matériau | Polyester |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Marqueur pour tuyaux |
| À utiliser avec (application) | Marquage des tuyaux et des vannes |
| Show More |