Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Code produit 12769854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
33 m x 25 mm
33 m x 100 mm
33 m x 50 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 rouleau
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur unitSize
12769854 33 m x 100 mm Noir 1 rouleau
12799864 33 m x 100 mm Vert 1 rouleau
12769864 33 m x 100 mm Gris 1 rouleau
12799854 33 m x 100 mm Bleu 1 rouleau
12729874 33 m x 100 mm Orange 1 rouleau
12789874 33 m x 100 mm Rouge 1 rouleau
12759874 33 m x 100 mm Violet 1 rouleau
12719884 33 m x 100 mm Blanc 1 rouleau
12779854 33 m x 25 mm Noir 1 rouleau
12709864 33 m x 25 mm Bleu 1 rouleau
12709874 33 m x 25 mm Vert 1 rouleau
12779864 33 m x 25 mm Gris 1 rouleau
12739874 33 m x 25 mm Orange 1 rouleau
12799874 33 m x 25 mm Rouge 1 rouleau
12729884 33 m x 25 mm Blanc 1 rouleau
12769874 33 m x 25 mm Violet -
12789854 33 m x 50 mm Noir 1 rouleau
12719864 33 m x 50 mm Bleu 1 rouleau
12719874 33 m x 50 mm Vert 1 rouleau
12789864 33 m x 50 mm Gris 1 rouleau
12709884 33 m x 50 mm Rouge 1 rouleau
12739884 33 m x 50 mm Blanc 1 rouleau
12749874 33 m x 50 mm Orange 1 rouleau
12779874 33 m x 50 mm Violet 1 rouleau
12769884 33 m x 50 mm Jaune 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 12769854 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 275233
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le ruban adhésif de cerclage de tuyauterie de couleur unie offre une visibilité à 360 degrés pour améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
  • Le ruban adhésif de cerclage de tuyauterie de couleur unie offre une visibilité à 360 degrés pour améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
Spécification
Certifications/Conformité Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL,
Description Rouleau à bande de tuyau
Type d’adhésif Acrylique permanent, Permanent
Couleur Noir
Finition Satin
Format Ruban adhésif
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Nb par paquet 1 rouleau
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -112 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -80 °C à +110 °C
Épaisseur (impériale) 0,0028 in
Épaisseur (métrique) 0,071 mm
Dimensions (L x l) 33 m x 100 mm
Longueur (impériale) 108.27 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm
Alternate Part Number Ruban adhésif noir pour tuyauterie 100 mm x 33 m