Learn More
Digi-Sense Sonde de raccordement de tuyauterie à thermocouple de type T, mise à la terre avec poignée, mini-connecteur et câble
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Chaque sonde est livrée avec un raccord de compression en acier inoxydable réglable à usage unique de 1/8 in NPT processus.
- Les raccords à compression peuvent supporter une pression allant jusqu'à 2000 psi une fois installés.
- Temps de réponse : 3 secondes ou plus.
- Câble isolé en fibre de verre, idéal pour les environnements à haute température continue.
- Les sondes de type K et J sont dotées de gaines ICONEL 600.
- Les sondes de type T sont dotées de gaines en acier inoxydable 316.
- Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI mini-connecteur : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet.
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
- Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
- Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
- Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
- Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
- Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
- Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI |
| max. (métrique) | -200°C à +260°C |
| Type | Sonde de thermocouple |
| À utiliser avec (application) | Environnements à haute température ou chambres pressurisées |
| Comprend | Poignée en acier inoxydable, mini-connecteur, mise à la terre 6 pieds. Câble |
| Température (impériale) | -328 °F à +500 °F |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 0,63 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 22.35 mm |