Learn More
Brady™ Marqueurs pour tuyaux - avec support pour extincteur d’incendie
Code produit 12569737 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12569737 250 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12569737 Fournisseur Brady™ Code fournisseur N002090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.20€
    14.14€ / 4 pièces
    Économisez 2.06€
    12% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Marqueurs de tuyauterie pour le marquage des tuyaux et des vannes.
  • Adhésif permanent à base d'acrylique.
Spécification
Description Marqueurs de tuyauterie - Arroseur à eau
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc sur Rouge
Finition Brillant
Format Rouler
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Afficher le texte Arroseur d'eau
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Étiquettes par feuille 4
Langues Français
Nb par paquet 4 marqueurs/carte
Quantité 4/Bte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (L x l) 26 x 250 mm
Longueur (impériale) 1,02 in
Longueur (métrique) 26 mm
Largeur (impériale) 9,84 in
Largeur (métrique) 250 mm
Hauteur (impériale) 1,02 in
Hauteur (métrique) 26 mm
Alternate Part Number EAU SPRINKLER 250X26CARD-T1-P4