Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau - avec réserve d’eau
Code produit 12519747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Afficher le texte:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Afficher le texte unitSize
12519747 Eau glacée 4 pièces
12549747 Eau pluviale 4 pièces
12539747 Eau de chauffe 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12519747 Fournisseur Brady™ Code fournisseur N003412
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Marqueurs de tuyauteries, Marqueurs de conduits, Eau, Marqueurs de tuyauteries d’eau
  • Marqueurs individuels sur carte avec flèches prédécoupées, sans pictogramme - Eau de chauffe; Eau glacée; Eau pluviale
Spécification
Certifications/Conformité Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE
Description Marqueurs de tuyaux - Eau glacée
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc sur Vert
Finition Brillant
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Afficher le texte Eau glacée
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Étiquettes par feuille 4
Langues Français
Nb par paquet 4 marqueurs/carte
Quantité 4/Bte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (L x l) 26 x 250 mm
Longueur (impériale) 1,02 in
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (impériale) 9,84 in
Largeur (métrique) 250 mm
Alternate Part Number EAU ÉGLACE 250X26CARTE-T1-P16