Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau - avec réserve d’eau
Code produit 12539747 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Afficher le texte:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Unit Size:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Afficher le texte Unit Size
12539747 Eau de chauffe 4 pièces
12519747 Eau glacée 4 pièces
12549747 Eau pluviale 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12539747 Supplier Brady™ Supplier No. N003379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.20€
    14.14€ / 4 pièces
    Économisez 2.06€
    12% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Certifications/Conformité Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE
Description Marqueurs de tuyaux - Eau de chauffe
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Polyester
Couleur Blanc sur Vert
Affichage Text
Finition Brillant
Format Card
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Stérilité Non-sterile
Afficher le texte Eau de chauffe
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Étiquettes par feuille 4
Langues Français
Nb par paquet 4 marqueurs/carte
Quantité 4/Bte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (L x l) 26 x 250 mm
Longueur (impériale) 1,02 in
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (impériale) 9,84 in
Largeur (métrique) 250 mm
Alternate Part Number E.DECHAUFFE250X26CARTE-T1-P16