Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau - avec réserve d’eau
Code produit 12549747 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Afficher le texte:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Afficher le texte Conditionnement
12549747 Eau pluviale 4 pièces
12519747 Eau glacée 4 pièces
12539747 Eau de chauffe 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12549747 Fournisseur Brady™ Code fournisseur N003425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.20€
    14.14€ / 4 pièces
    Économisez 2.06€
    12% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Certifications/Conformité Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE
Description Marqueurs de canalisations - Eau pluviale
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc sur Vert
Finition Brillant
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Afficher le texte Eau pluviale
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Étiquettes par feuille 4
Langues Français
Nb par paquet 4 marqueurs/carte
Quantité 4/Bte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0039 in
Épaisseur (métrique) 0.099 mm
Dimensions (L x l) 26 x 250 mm
Longueur (impériale) 1,02 in
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (impériale) 9,84 in
Largeur (métrique) 250 mm
Alternate Part Number EAU PLUVIALE 250X26CARD-T1-P16