Learn More
Brady™ Pipemarker App (CLP-Rollform) for Brady Workstation
Description
- For Use With (Equipment): BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP71, IP Series, J2000, J4000, J5000, i3300, S3000, GlobalMark 2 Multicolor
Spécification
Spécification
| Type de produit | Software |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Label Printers |
| Format | E-mail avec code d’activation |
| Langues | Bulgare;Chinois (simplifié);Chinois (traditionnel);Croate;Tchèque;Danois;Néerlandais;Anglais (États-Unis);Estonien;Finnois;Français;Allemand;Hongrois;Italien;Japonais;Coréen;Norvégien;Polonais;Portugais;Roumain;Russe;Slovaque;Slovène;Espagnol (Mexique);Espagnol;Suédois;Turc;Vietnamien |
| Type de logiciel | Sign and Label Design Software |
| Alternate Part Number | BWS-RLF-EM |