Learn More
Brady™ Marqueurs de tuyau sur une carte
Code produit 12589737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Afficher le texte:
Air comprimé
Azote
CO2
Eau chaude sanitaire
Eau déionisée
Eau froide sanitaire
Fuel
Hélium
Couleur:
Blanc sur Vert
Blanc sur bleu
Blanc sur marron foncé
Noir sur jaune
Conditionnement:
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Afficher le texte Couleur unitSize
12589737 CO2 Noir sur jaune 5 pièces
12559737 Air comprimé Blanc sur bleu 5 pièces
12579737 Fuel Blanc sur marron foncé 5 pièces
12599737 Hélium Noir sur jaune 5 pièces
12569747 Eau chaude sanitaire Blanc sur Vert 5 pièces
12529747 Eau déionisée Blanc sur Vert 5 pièces
12509747 Azote Noir sur jaune 5 pièces
12559747 Eau froide sanitaire Blanc sur Vert 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12589737 Fournisseur Brady™ Code fournisseur N002274
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les marquages de canalisations conformes à la norme européenne renforcent la sécurité et facilitent la maintenance.
  • Les marqueurs de canalisations sont conformes au code couleur de la norme européenne RAL et, pour les substances dangereuses, les symboles chimiques sont conformes aux règlements européens 1271/2008, 790/2009 et 286/2001.
  • Les symboles de danger et de risque, s'ils sont pertinents et nécessaires, sont automatiquement imprimés de part et d'autre du texte, et le mot d'avertissement figure en dessous du texte, ce qui vous évite d'avoir à identifier le symbole approprié.
  • Les marqueurs sont imprimés avec une bordure contrastante de la même couleur que le texte pour une meilleure visibilité.
Spécification
Certifications/Conformité Conformité environnementale RoHS, directive européenne 2002/95/CE, directives européennes 67/548 et 88/379
Description Marqueurs de tuyaux individuels sur carte avec pointes de flèches découpées, avec pictogrammes - Gaz - CO2
Type d’adhésif Permanent Caoutchouc, Permanent, Sensible à la pression
Couleur Noir sur jaune
Format Carte
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Afficher le texte CO2
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Étiquettes par feuille 5
Langues Français
Nb par paquet 5 marqueurs/carte
Quantité 5/Bte
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0049 in
Épaisseur (métrique) 0.124 mm
Largeur (impériale) 5,91 in
Largeur (métrique) 150 mm
Hauteur (impériale) 0,47 in
Hauteur (métrique) 12 mm
Alternate Part Number CO2150X12CARTE-T1-P15