Learn More
Pipendoxifene hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16498487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Conditionnement:
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16498487 5 mg -
16480546 20 mg 20mg
16461379 1 mg -
16425828 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498487 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13724B
MedChemExpress Pipendoxifene hydrochloride is a selective estrogen receptor modulator (SERM) that can be used for the research of breast cancer.
Pipendoxifene hydrochloride is a selective estrogen receptor modulator (SERM) that can be used for the research of breast cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pipendoxifene hydrochloride
CAS 245124-69-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H33ClN2O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (202.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC2=C(N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCC4)C=C3)C(C5=CC=C(O)C=C5)=C2C)C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 493.04
Poids de la formule 493.04
Pourcentage de pureté 99.22%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death