Learn More
Piperacetazine, MedChemExpress
Code produit 16468678
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468678 10 mg
16461098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16468678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1152
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperacetazine
CAS 3819-00-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H30N2O2S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité Ethanol : 50 mg/mL (121.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6 mg/mL (14.61 mM)
SMILES CC(C(C=C1N2CCCN3CCC(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 410.57
Poids de la formule 410.57
Pourcentage de pureté 99.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation