Learn More
Propionaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1000mL
5000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413207 5000 mL 5000mL
11474010 500 mL 500mL
11403207 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11413207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16146.0J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    151.65€ / 5000mL
    Économisez 16.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 123-38-6 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propionaldehyde applications include as an intermediate, in pharmaceuticals, perfumes, plastics and polyols or polyhydric alcohols. It is also used as a precursor to trimethylolethane (CH3C(CH2OH)3) through a condensation reaction with formaldehyde, this triol is an important intermediate in the production of alkyd resins. Other applications include reduction to propanol and oxidation to propionic acid. Also used in PEGylated protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les applications du propionaldéhyde comprennent, comme intermédiaire, dans les produits pharmaceutiques, les parfums, les plastiques et les polyols ou alcools polyhydriques. Il est également utilisé comme précurseur du triméthyloléthane (CH3C(CH2OH)3) dans une réaction de condensation avec le formaldéhyde ; ce triol est un intermédiaire important dans la production de résines alkydes. D’autres applications incluent la réduction pour donner du propanol et l’oxydation pour donner de l’acide propionique. Également utilisé dans la purification des protéines pégylées.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-38-6
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00007020
Clé InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
CID PubChem 527
ChEBI CHEBI:17153
Nom IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionaldehyde
Point de fusion -81°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 47°C to 49°C
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.362
Quantité 5000 mL
Numéro UN UN1275
Beilstein 506010
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,7823
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 97%