Learn More
Pipérazine-2-one, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10336634 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10336634 1 g Flacon en verre 1g
10692245 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10336634 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5625-67-2 | C4H9N2O | 101.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-67-2
Formule moléculaire C4H9N2O
Poids moléculaire (g/mol) 101.13
Numéro MDL MFCD01318687
Clé InChI IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine
CID PubChem 231360
Nom IUPAC 3-oxopiperazin-1-ium
SMILES O=C1C[NH2+]CCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperazine-2-one
Point de fusion 136°C to 140°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperazine-2-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.