Learn More
Pipérazine-d8-Nt-BOC, CDN
Code produit 30309727
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309727 0.5 g 0.50g
30309114 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30309727 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND67140.5G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-piperazine-d8
CAS 1126621-86-0
Formule moléculaire C9 2H8 H10 N2 O2
Quantité 0.5 g
Synonyme 1-Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-Boc-piperazine-d8
Formule InChI InChI=1 S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3/i4D2,5D2,6D2,7D2
SMILES [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C1([2 H])[2 H]
Nom IUPAC tert-butyl 2,2,3,3,5,5,6,6-octadénopérazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 194.3
Poids de la formule 194.187 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity