Learn More
Dichlorhydrate de pipérazine, TRC
Code produit 30416096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416096 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4801005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperazine Dihydrochloride
CAS 142-64-3
Formule moléculaire C4 H10 N2 . 2 Cl H
Quantité 5 g
Synonyme Piperazine Dihydrochloride, Ascarex D, Diethylenediamine Dihydrochloride, Dihydro Pip Wormer, Dowzene DHC, Piperazine Hydrochloride, Piperazine Wormer Premix, Piperazinium Dichloride
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C1CNCCN1
Nom IUPAC pipérazine;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 159.06
Poids de la formule 158.0378