Learn More
Pipérazine hydrate, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437737
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437737 250 g 250g
15417737 1000 g 1000g
15427737 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15437737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37069.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-63-2 | C4H22N2O6 | 194.228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-63-2
Formule moléculaire C4H22N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.228
Numéro MDL MFCD00149389
Clé InChI AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
CID PubChem 120181
Nom IUPAC pipérazine ;hexahydraté
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperazine hydrate
Point de fusion 42°C to 46°C
Couleur Blanc
pH 11 to 12
Point d’ébullition 125°C to 130°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Weak, characteristic
Quantité 250 g
Numéro UN UN2579
Poids de la formule 86.14 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Piperazine hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperazine